Learn More
Estándar de viscosidad de silicona, 50 mPas, Bookfield™
Código de producto. 13191133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13191133 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 13191133 Proveedor Brookfield N.º de proveedor 50cPs
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Un medio conveniente y confiable de verificar la calibración de la mayoría de los viscosímetros Brookfield. Estos fluidos se calibran a 25 °C en frascos de 500 ml y se suministran con instrucciones y certificado de calibración. Estos aceites newtonianos son ideales para la calibración de viscosímetros Brookfield y cada uno es trazable a los estándares NIST. Los aceites de silicona no deben ser usados en la industria de la pintura y en algunas industrias alimenticias. De la misma manera, el fluido de silicona no debe ser usado para la calibración de viscosímetros de vidrio debido al recubrimiento de las paredes del viscosímetro.
  • Exactitud: ±1%
  • Excelente estabilidad de la temperatura
  • Recomendado para su uso con Brookfield y la mayoría de los otros viscosímetros rotacionales.
  • Opción económica
Especificaciones
Envase Frasco
Viscosidad 50mPas
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml