Learn More
Grasa de vacío de silicona
Código de producto. 11721369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
11721369 50 g cada uno
1 options
Código de producto. 11721369 Proveedor Brand Not Defined N.º de proveedor MK3650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grasa de vacío
• Perfecta estanquidad de las instalaciones al vacío
• Excelente resistencia en una capa delgada
• Débil tasa de exsudación y de evaporación
• Muy estable a la evaporación y buena resistencia química
• Piezas comunes Laborota todas las vidrierías
• Grasa de silicona, tubo 50g
Especificaciones
Tipo de producto Grasa de vacío de silicona
Formato Pasta
Color Blanco
Cantidad 50 g
Temperatura (métrico) De -40 °C a +200 °C
Peso (métrico) 50 g