Description
- Translúcido
- Esterilizable en autoclave (121 °C)
- Nota: resistencia química limitada cuando se usa con ácidos concentrados
- Pedido mínimo de 25 metros
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 10 mm |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Tubos |