Learn More
Brand™ Tubos de silicona
Código de producto. 15211399 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
6 mm
Diámetro exterior (imperial):
7 mm
10 mm
Grosor (métrico):
1,5 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
25 metros
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
15211399 4 mm 7 mm 1,5 mm paquete de 25
15231399 6 mm 10 mm 2 mm 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15211399 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 143357
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.36€
    96.25€ / paquete de 25
    Ahorro 15.11€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de silicona duraderos adecuados para una gran variedad de aplicaciones de bomba y transferencia.
  • Translúcido
  • Esterilizable en autoclave (121 °C)
  • Nota: resistencia química limitada cuando se usa con ácidos concentrados
  • Pedido mínimo de 25 metros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 7 mm
Grosor (métrico) 1,5 mm
Color Translúcido
Tipo de producto Tubos