Learn More
BRAND™ Tubos de silicona
Código de producto. 15201399 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
25 metros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
15201399 6 mm 25 metros
10121681 4 mm 25 metros
15291389 5 mm 25 metros
10674162 9 mm 25 metros
15251399 12 mm 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15201399 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 143356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.85€
    62.50€ / 25 metros
    Ahorro 3.35€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Tubos translúcidos
  • Esterilizable en autoclave (121 °C)
  • Nota: resistencia química limitada cuando se usa con ácidos concentrados
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Diámetro interior (métrico) 4 mm
    Material Caucho de silicona
    Diámetro exterior (imperial) 6 mm
    Longitud global (métrico) 25 m
    Tamaño de los tubos 4 x 6 mm
    Color Translúcido