Learn More
Heidolph™ Tubos de silicona
Código de producto. 10751673 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
3,1 mm
7,9 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10751673 7,9 mm cada uno
10117801 3,1 mm cada uno
10711103 0,8 mm 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10751673 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5253200000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con bombas monocanal y multicanal (no adecuado con casetes pequeños)
  • Aplicación: Manguera de silicona recubierta de platino para su uso en productos farmacéuticos y biológicos
  • Características:
    • El interior extremadamente liso evita el crecimiento bacteriano
    • Biocompatible, adsorción y absorción mínimas
    • Mejores propiedades de flujo, alta estabilidad de temperatura
    • Absolutamente inerte, libre de suavizante
  • Material: Polidimetilsiloxano con aditivos de silicona y tierra silícea; blanco translúcido; excelente resistencia a la presión inicial
  • Cumple las normas: USP clase VI, FDA, cumple GLP y NSF
  • Intervalo de temperatura: de -80 a +200 °C
  • Esterilización: Se puede esterilizar en autoclave durante 30 minutos a 1 bar o mediante radiación
  • Restricción: No apto para disolventes concentrados, aceites, ácidos o sosa cáustica diluida; permeabilidad relativamente alta al gas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 7,9 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 12,9 mm
Longitud global (métrico) 1 m
Grosor (imperial) 2,5 mil
Para utilizar con Bombas monocanal
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos 12,9 mm
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Color Transparente
Presión máxima 0,8/1,8 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Tipo de producto Tubos