Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de silicona
Código de producto. 10394081
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 M
25 metros
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10394081 4 mm 7 mm 25 M
10058460 10 mm 14 mm 25 M
10529661 1 mm 3 mm 25 M
10693911 3 mm 5 mm 25 M
10577541 2 mm 4 mm 25 M
10768921 12 mm 16 mm 25 M
10603921 3 mm 6 mm 25 M
10088290 4 mm 6 mm 25 M
10323611 6 mm 10 mm 25 metros
10602411 5 mm 8 mm 25 M
10201821 6 mm 9 mm 25 M
10454281 7 mm 10 mm 25 M
10485431 7 mm 11 mm 1 metro
10028440 8 mm 11 mm 25 M
10272101 8 mm 12 mm 25 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10394081 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3100407
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para su uso con bombas peristálticas. Los tubos de silicona Deutsch Neumann™ son transparentes, cuentan con certificación de grado alimentario y son adecuados para el uso general de laboratorio.
  • Escala de temperatura de - 60 °C a + 200 °C (durante periodos cortos hasta + 260 °C)
  • Cumple las normas siguientes: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP: Farmacopea europea
  • Prueba de biocompatibilidad según ISO 10993-1
  • Durómetro 60 Shore A
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BFR XV, FDA 177.2600, DAB 10, Ph Eur.2.Edition
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 7 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con Bombas peristálticas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Cantidad de embalaje 1 rollo
Color Transparente
Dureza 60 (Costa A, ±5)
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C