Descripción
Utilice estos tapones de silicona con una amplia variedad de tubos e instrumentos de vidrio.Los tapones sólidos de silicona con código de color están disponibles en 14 tamaños codificados por colores y disponen de una forma flexible para un ajuste fácil.
- Las burbujas de silicona hacen que estos tapones sean tan ligeros que flotan si caen en el agua
- La suavidad y la flexibilidad permiten que los tapones se ajusten a una amplia gama de orificios
- Manejar temperaturas desde – 76 a 392 °F (– 60 a 200 °C)
- Adapte a sus necesidades —los orificios para la adición de termómetros o tubos.
- Haga que las aberturas para instrumental de vidrio se adapten fácilmente a sus especificaciones exactas con conjunto opcional de perforador de corchos esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/paq. |
| Tamaño | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -60 a 200 °C |
| Color | Verde |
| Diameter (Metric) Bottom | 13mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 17,5mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapón sólido |