Learn More
BRAND™ Tapa de desecador de vidrio de borosilicatado
Código de producto. 10662242 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
215 mm
270 mm
320 mm
Altura (métrico):
84 mm
92 mm
113 mm
Descripción:
Tapa con pomo
Tapa con toma
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Descripción Tamaño de la unidad
10662242 320 mm 113 mm Tapa con pomo cada uno
10622632 215 mm 84 mm Tapa con toma cada uno
10049910 270 mm 92 mm Tapa con toma cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10662242 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 65643
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Fabricado con vidrio de borosilicato. La tapa del desecador de vidrio de borosilicato BRAND™ ayuda a proteger productos químicos higroscópicos y conserva los objetos que reaccionan con la humedad. Se adapta al desecador BRAND™ Novus 65243
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Protege los productos químicos higroscópicos y conserva los objetos que reaccionan con la humedad.
  • Se adapta al desecador BRAND™ Novus 65243
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 320 mm
Descripción Tapa con pomo
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Desecadores Novus
Altura (métrico) 113 mm
Tipo de producto Tapa de desecador
Cantidad 1 unidad