Specifications
| Tipo de producto | Septo |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| Dureza | 45° Shore A |
| Temperatura máx. (métrico) | 250 °C |
| Color | Transparente |
| Material | Silicona |
| Cantidad | 50/pack |