Learn More
Macherey-Nagel™ Septos de silicona
Código de producto. 10358341 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
9 mm
12 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10358341 13 mm paquete de 50
10737842 12 mm paquete de 50
10505941 9 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10358341 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702606
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Especificaciones
Tipo Septum
Diámetro exterior (métrico) 13 mm
Dureza 45° Shore A
Temperatura máx. (métrico) 250 °C
Color Transparente
Material Silicona
Cantidad 50/pack