Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Silicona |
| Septo | Silicona |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 250 °C |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Grosor (métrico) | 3 mm |