Descripción
- Diseño de junta tórica
- Fabricada con silicona de grado aceptable por la FDA
- Adecuada para usarse con minibidones de acero inoxidable 304 y 316L
- Disponible en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Juntas a prueba de fugas |
| Para utilizar con (equipo) | Minibidón de 1 l |
| Material | Silicona |
| Tipo | Anillo de sellado |