Learn More
Lenz Laborglasintrumente Anillos de sellado de silicona
Código de producto. 11536894
Change view
Click to view available options
Tamaño de orificio:
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de orificio unitSize
11536894 16 mm paquete de 10
10060341 32 mm paquete de 10
11516894 12 mm paquete de 10
11546894 18 mm paquete de 10
11506894 10 mm paquete de 10
11526894 14 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11536894 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 01333216
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Para tapones de rosca con orificio
  • Material: caucho de silicona (VMQ)
  • Con exterior de PTFE unido
Especificaciones
Tamaño de orificio 16 mm
Para utilizar con (equipo) Para rosca 32 GL
Diámetro exterior (métrico) 29 mm
Material Silicona