Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Anillos de sellado de silicona
Código de producto. 11586884
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de orificio:
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de orificio Tamaño de la unidad
11586884 10 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 11586884 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 01332510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    75.97€ / paquete de 10
    Ahorro 42.03€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Anillos de sellado para tapones de rosca con orificio
  • Material: Caucho de silicona (VMQ)
  • Con exterior de PTFE unido
Especificaciones
Tamaño de orificio 10 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos con tamaño de rosca GL 25 con diámetros de 9,0 a 11,0 mm
Cantidad 10
Diámetro exterior (métrico) 22 mm
Material Caucho de silicona