Learn More
DWK Life Sciences Anillo de sellado de silicona, VMQ
Código de producto. 11777118 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Entre 11,0 y 13,0 mm
Entre 13,0 y 15,0 mm
Entre 15,0 y 17,0 mm
Entre 17,0 y 19,0 mm
Entre 25,0 y 27,0 mm
Entre 31,0 y 33,0 mm
Entre 5,5 y 6,5 mm
Entre 7,5 y 9,0 mm
Entre 9,0 y 11,0 mm
Tamaño de junta:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de junta unitSize
11777118 Entre 25,0 y 27,0 mm GL 45 paquete de 10
11831010 Entre 11,0 y 13,0 mm GL 25 10 PCS
11786828 Entre 7,5 y 9,0 mm GL 18 paquete de 10
11747118 Entre 5,5 y 6,5 mm GL 14 paquete de 10
11338803 Entre 7,5 y 9,0 mm GL 25 10 PCS
11757198 Entre 9,0 y 11,0 mm GL 25 paquete de 10
11777198 Entre 9,0 y 11,0 mm GL 18 paquete de 10
12851054 Entre 13,0 y 15,0 mm GL 32 paquete de 10
13157444 Entre 15,0 y 17,0 mm GL 32 paquete de 10
13118043 Entre 17,0 y 19,0 mm GL 32 paquete de 10
11331485 Entre 31,0 y 33,0 mm GL 45 paquete de 10
11820720 Entre 5,5 y 6,5 mm GL 18 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11777118 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292382602
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La junta de silicona se utiliza para sellar y fijar tubos roscados con tapones roscados.
El anillo de sellado de silicona coincide con la pieza de conexión roscada y tiene buenas propiedades de sellado. Debido a la capa de PTFE en un lado del anillo de sellado, hay una cierta inercia del material. El orificio incluido permite la inserción de varillas, aceitunas, mangueras, etc. de vidrio.
  • Cubierto de PTFE unido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) Entre 25,0 y 27,0 mm
Para utilizar con (aplicación) Sellado; conexión de tubos de vidrio; adecuado para tapón de rosca PBT con abertura
Tamaño de junta GL 45
Cantidad 10/Paq.
Tamaño (métrico) Se adapta al D.I. de tubos: Entre 25,0 y 27,0 mm
Diámetro exterior (métrico) 42 mm
Material Silicona (VMQ)