Learn More
DWK Life Sciences Anillo de sellado de silicona, para roscas GL, sin arandela de PTFE
Código de producto. 15931541 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Tamaño de junta:
GL 14
GL 18
GL 18
GL 25
GL 25
GL 32
GL 45
GL 45
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de junta Tamaño de la unidad
15931541 6 mm GL 14 paquete de 10
10345191 6 mm GL 18 cada uno
15874598 10 mm GL 18 paquete de 10
15369797 8 mm GL 25 paquete de 10
10548411 26 mm GL 45 cada uno
15824618 14 mm GL 32 paquete de 10
10141831 8 mm GL 18 cada uno
15814618 12 mm GL 32 paquete de 10
10420303 10 mm GL 25 cada uno
15884598 12 mm GL 25 paquete de 10
15804618 10 mm GL 32 paquete de 10
15844618 18 mm GL 32 paquete de 10
15834618 16 mm GL 32 paquete de 10
15854618 20 mm GL 32 paquete de 10
15217458 32 mm GL 45 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15931541 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286200405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.75€
    14.24€ / paquete de 10
    Ahorro 2.51€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Junta para tapón de conexión roscada.
Adecuado para tapones roscados de PBT Aplicación ejemplar: Tubos de fijación
  • Adecuado para tapones roscados de PBT
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Para utilizar con (aplicación) Tubos de fijación; sellado
Tamaño de junta GL 14
Cantidad 10/Paq.
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Material Silicona