Learn More
DWK Life Sciences Anillo de sellado de silicona, para roscas GL, sin arandela de PTFE
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Adecuado para tapones roscados de PBT Aplicación ejemplar: Tubos de fijación
- Adecuado para tapones roscados de PBT
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de fijación; sellado |
| Tamaño de junta | GL 18 |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 16 mm |
| Material | Silicona |