Learn More
DWK Life Sciences Anillo de sellado de silicona, para roscas GL, sin arandela de PTFE
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Adecuado para tapones roscados de PBT Aplicación ejemplar: Tubos de fijación
- Adecuado para tapones roscados de PBT
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de fijación; sellado |
| Tamaño de junta | GL 32 |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 29 mm |
| Material | Silicona |