Learn More
DWK Life Sciences Anillo de sellado de silicona, cubierto de PTFE unido
Código de producto. 11767118 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Entre 11,0 y 13,0 mm
Entre 9,0 y 11,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11767118 Entre 9,0 y 11,0 mm paquete de 10
11797118 Entre 11,0 y 13,0 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11767118 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292361004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.54€
    121.66€ / paquete de 10
    Ahorro 13.88€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La junta de silicona se utiliza para sellar y fijar tubos roscados con tapones roscados.
El anillo de sellado de silicona coincide con la pieza de conexión roscada y tiene buenas propiedades de sellado. Debido a la capa de PTFE en un lado del anillo de sellado, hay una cierta inercia del material. El orificio incluido permite la inserción de varillas, aceitunas, mangueras, etc. de vidrio.
  • Cubierto de PTFE unido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) Entre 9,0 y 11,0 mm
Para utilizar con (aplicación) Sellado; conexión de tubos de vidrio
Tamaño de junta GL 32
Cantidad 10/Paq.
Tamaño (métrico) Se adapta al D.I. de tubos: Entre 9,0 y 11,0 mm
Diámetro exterior (métrico) 29 mm
Material Silicona (VMQ)