Learn More
Lenz Laborglasintrumente Juntas de caucho de silicona, septos
Código de producto. 10509791
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
22 mm
29 mm
42 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10509791 29 mm paquete de 100
10263951 22 mm paquete de 100
10315411 42 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10509791 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 01342932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    211.26€ / paquete de 100
    Ahorro 83.74€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Para perforar
  • Para tapones de rosca con orificio
  • Material: silicona (VMQ)
Especificaciones
Material Silicona
Grosor (métrico) 2 mm
Diámetro (métrico) 29 mm