Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Anillo de sellado de silicona
Código de producto. 12393379
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Tamaño de orificio:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de orificio Tamaño de la unidad
12393379 16 mm 8 mm paquete de 10
10294521 22 mm 12 mm paquete de 10
10528801 42 mm 26 mm paquete de 10
12383379 16 mm 6 mm paquete de 10
10345071 22 mm 8 mm paquete de 10
12373379 12 mm 6 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12393379 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 01331808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    31.31€ / paquete de 10
    Ahorro 17.69€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Para la protección contra fugas en el laboratorio. Los anillos de sellado de silicona Lenz Laborglasinstrumente™ están diseñados para su uso con tapones de rosca.
  • Material: caucho de silicona (VMQ)
  • Con exterior de PTFE unido
Especificaciones
Tamaño de orificio 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Diámetro del tubo: Entre 7,5 y 9,0 mm
Cantidad 10/paq.
Diámetro exterior (métrico) 16 mm
Material Caucho de silicona
Tipo Anillo de sellado