Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Anillo de sellado de silicona
Description
- Material: caucho de silicona (VMQ)
- Con exterior de PTFE unido
Specifications
Specifications
| Tamaño de orificio | 6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diámetro del tubo: entre 5,5 y 6,5 mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| Material | Caucho de silicona |
| Tipo | Anillo de sellado |