Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Anillo de sellado de silicona
Código de producto. 10294521
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Tamaño de orificio:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de orificio unitSize
10294521 22 mm 12 mm paquete de 10
10528801 42 mm 26 mm paquete de 10
12383379 16 mm 6 mm paquete de 10
12393379 16 mm 8 mm paquete de 10
10345071 22 mm 8 mm paquete de 10
12373379 12 mm 6 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10294521 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 01332512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    75.36€ / paquete de 10
    Ahorro 42.64€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la protección contra fugas en el laboratorio. Los anillos de sellado de silicona Lenz Laborglasinstrumente™ están diseñados para su uso con tapones de rosca.
  • Material: caucho de silicona (VMQ)
  • Con exterior de PTFE unido
Especificaciones
Tamaño de orificio 12 mm
Para utilizar con (aplicación) Diámetro del tubo: Entre 11 y 13 mm
Cantidad 10/paq.
Diámetro exterior (métrico) 22 mm
Material Caucho de silicona
Tipo Anillo de sellado