Learn More
Witeg™ Juntas de caucho de silicona
Código de producto. 15830775
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de orificio:
13-15 mm
15-17 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de orificio
15830775 13-15 mm
15840775 15-17 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15830775 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 0 180 014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.34€
    11.84€ / paquete de 1
    Ahorro 3.50€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con manguito/revestimiento de PTFE vulcanizado.
  • Rosca GL 32
  • Cada uno con un diámetro de 29 mm.
  • Dos tamaños de orificio diferentes disponibles
Especificaciones
Tamaño de orificio 13-15 mm
Color Blanco
Incluye Revestimiento de PTFE
Diámetro exterior (métrico) 29 mm
Material Caucho de silicona
Tipo Junta