Learn More
Paragon Scientific Estándares de viscosidad de silicona rotacional, Paragon Scientific™
Código de producto. 16040510
Cambiar vista
Click to view available options
Viscosidad:
10.12 mPa.s (25°C)
100.7 mPa.s (25°C)
100075 mPa.s (25°C)
1003 mPa.s (25°C)
12423 mPa.s (25°C)
251.5 mPa.s (25°C)
30036 mPa.s (25°C)
357.0 mPa.s (25°C)
4.988 mPa.s (25°C)
50.49 mPa.s (25°C)
503.9 mPa.s (25°C)
5034 mPa.s (25°C)
60139 mPa.s (25°C)
75.53 mPa.s (25°C)
Tamaño de la unidad:
600 ml
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Viscosidad unitSize
16040510 4.988 mPa.s (25°C) 600 ml
16090500 10.12 mPa.s (25°C) 600 ml
16050510 50.49 mPa.s (25°C) 600 ml
16070510 75.53 mPa.s (25°C) 600 ml
16000510 100.7 mPa.s (25°C) 600 ml
16020510 251.5 mPa.s (25°C) 600 ml
16030510 357.0 mPa.s (25°C) 600 ml
15405413 503.9 mPa.s (25°C) 600 ml
12010763 1003 mPa.s (25°C) cada uno
15485403 1003 mPa.s (25°C) 600 ml
12020763 5034 mPa.s (25°C) cada uno
15465403 12423 mPa.s (25°C) 600 ml
11964285 30036 mPa.s (25°C) cada uno
16060510 60139 mPa.s (25°C) 600 ml
11984285 100075 mPa.s (25°C) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 16040510 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor VISRT5600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.70€
    148.05€ / 600 ml
    Ahorro 76.65€
    34% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Formulado específicamente para su uso con equipos con control de temperatura mínimo. Se suministra en envases de ml600 listos para usar diseñados especialmente para eliminar la limpieza de material de vidrio de laboratorio, lo que es inherentemente difícil debido a la naturaleza de la silicona. Esta gama de estándares proporciona opciones de calibración y verificación para equipos de prueba de viscosímetro rotacional.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • 600ml de producto suministrado en un ensayo listo para usar en el envase
  • 1 año de vida útil
  • Garantiza el cumplimiento total del protocolo de métodos de prueba internacionales.
  • Trazabilidad total a los estándares nacionales.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • Aplicable a todos los husillos con excepción del husillo L1, se deberían disponer más elementos cuando se utilice el husillo L1.
  • Trabajo más seguro, menos desorden, menos desperdicio, mayor rendimiento.
Especificaciones
Envase Prueba en el envase del paquete
Olor Olor característico
Viscosidad 4.988 mPa.s (25°C)
Nombres de analitos o componentes Silicone fluid
Forma física Líquido
Color Incolora
Elemento Silicone Fluid
Cantidad 600 ml
Valores nominales citados