Learn More
Beskrivelse
- Septos de silicona/PTFE
- Silicona blanca, revestida por un lado con PTFE gris
- Temperatura máxima de 200 °C
- Cuando se utiliza a temperaturas considerablemente más altas – y se trabaja sin purga del septo – pueden producirse picos interferentes debido a la descomposición térmica del material.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Septo |
| Recubrimiento | Revestido por un lado con PTFE |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | 200 °C |
| Color | Gris-blanco |
| Material | PTFE/silicona |
| Cantidad | 50/pack |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?