Learn More
Macherey-Nagel™ Septos de silicona/PTFE
Código de producto. 10574611 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
10 mm
11 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10574611 10 mm paquete de 50
10514801 11 mm paquete de 50
10706882 12 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10574611 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702625
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Selle los viales con septos de puerto de inyección de GC. Los septos de silicona/PTFE Macherey-Nagel™ se suministran en una variedad de tamaños.
  •  Septos de silicona/PTFE
  • Silicona blanca, revestida por un lado con PTFE gris
  • Temperatura máxima de 200 °C
  • Cuando se utiliza a temperaturas considerablemente más altas – y se trabaja sin purga del septo – pueden producirse picos interferentes debido a la descomposición térmica del material.
Especificaciones
Tipo Septum
Recubrimiento Revestido por un lado con PTFE
Diámetro exterior (métrico) 10 mm
Temperatura máx. (métrico) 200 °C
Color Gris-blanco
Material PTFE/silicona
Cantidad 50/pack