Learn More
JG Finneran Associates™ Juntas de silicona/PTFE
Descripción
- Septos de silicona/PTFE para tapones de rosca
- Hay varios septos de 13 mm disponibles
- Adecuados para una variedad de aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona |
| Color | Rojo |
| Cantidad | 1000 Paq. |
| Tamaño del tapón | 8 mm |