Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas de silicona curada con peróxido
Descripción
- Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,14 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Para utilizar con | Tubos con tapones codificados por colores de silicona (curada con peróxido) Masterflex para bombas Ismatec |
| Para utilizar con (aplicación) | prolongación de la longitud de los tubos |
| Tamaño de los tubos | 30 |