Learn More
Aceite de silicona, para baños de aceite, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470673 500 g 500 g
11460673 100 g 100 g
11480673 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470673 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12728.36
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para baños de aceite
El aceite de silicona se utiliza como medio de calibración en baños controlados por temperatura en laboratorios debido a sus buenas características térmicas y su baja inflamabilidad. También se utiliza como componente activo en grasa de silicona, lubricantes y fluidos de transferencia de calor. Se emplea en el sector de cosméticos, acondicionadores de cabello y como absorbente para el análisis de espacio de cabeza (análisis de gas disuelto) de alimentos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aceite de silicona se utiliza como medio de calibración en baños controlados por temperatura en laboratorios debido a sus buenas características térmicas y su baja inflamabilidad. También se utiliza como componente activo en grasa de silicona, lubricantes y fluidos de transferencia de calor. Encuentra aplicación en cosméticos, acondicionadores de cabello y como absorbente para el análisis de espacio de cabeza (análisis de gas disuelto) de alimentos.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos alifáticos, aromáticos, alcohol e hidrocarburos clorados. Inmiscible con agua, metanol y etilenglicol.
Notas
Viscosidad en 40cSt. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63148-62-9
Fórmula molecular (C2H6OSi)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00132673
Nombre IUPAC Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicone Oil
Densidad 0.963 g/mL
Temperatura de inflamación >270°C (518°F)
Índice de refracción 1.404
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol.