Learn More
Aceite de silicona, para aparatos de punto de fusión y punto de ebullición, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10583331 500 g Frasco de vidrio 500 g
10553141 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10042833 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10583331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163855000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63148-62-9
Fórmula molecular (C2H6OSi)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00132673
Sinónimo Poly(dimethylsiloxane)
Nombre IUPAC Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Silicone oil
Punto de fusión -50.0°C
Nombre de nota For melting point and boiling point apparatuses
Color Incolora
Forma física Líquido aceitoso
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 300°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4030 to 1.4060
Gravedad específica 0.96
Densidad 0.9600g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.