Learn More
Aceite de silicona, alta temperatura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11956981 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10408330 100 g Frasco de vidrio 100 g
10134480 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11956981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174660025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63148-58-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63148-58-3
Sinónimo Poly(methylphenylsiloxane)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicone oil
Densidad 1.0500g/mL
Temperatura de inflamación 316°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4940 to 1.5010
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Viscosidad 125 mm2/s (25°C)
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.