Learn More
Aceite de silicona, alta temperatura, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silicone oil |
| Densidad | 1.0500g/mL |
| Temperatura de inflamación | 316°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.4940 to 1.5010 |
| Cantidad | 100 g |
| Gravedad específica | 1.05 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble in water. |
| Viscosidad | 125 mm2/s (25°C) |