Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con un soporte para filtro de vacío de vidrio de 25 mm |
| Cantidad | 1Each |
| Tipo de producto | Junta tórica |
| Material | Silicona |
| Tamaño | 25 x 3mm |