Learn More
Cytiva™ Whatman™ Junta tórica de silicona de repuesto para colectores de filtración a presión serie MD142
Código de producto. 11374994
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Silicona
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11374994 Silicona cada uno
1 options
Código de producto. 11374994 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 10452006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.25€
    15.47€ / paquete de 1
    Ahorro 1.78€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Junta tórica de silicona para uso con colectores de filtración a presión de la serie MD142.
  • Tipo de producto: Junta tórica
  • Modelo: MD142/2/66
  • Material: silicona
  • Dimensiones: 134 mm x 5 mm
  • Para usar con (equipo): Colectores de filtración a presión serie MD142 [Cat. N.º 11365004 (MPN: 10451610, Modelo: MD142/5/3) y N.º de cat. 11395004 (MPN: 10451710, Modelo: MD142/7/3)]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colectores de filtración a presión serie MD142 [Cat. N.º 11365004 (MPN: 10451610, Modelo: MD142/5/3) y N.º de cat. 11395004 (MPN: 10451710, Modelo: MD142/7/3)]
Tipo de producto Junta tórica
Material Silicona
Descripción Modelo: MD142/2/66
Diámetro exterior (métrico) 134 mm
Diameter (English) Outside 5,3 in
Tamaño 134 x 5 mm