missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Grasa lubricante de silicona

Código de producto. 12059182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12059182 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12059182 Proveedor Afora™ N.º de proveedor 9903
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Use la grasa lubricante de silicona Afora™ como sellador temporal y lubricante para interconectar juntas de vidrio esmerilado.

  • Pasta viscosa blanca translúcida
  • 10g-
  • Peso: 0,017kg

Especificaciones

Tipo de producto Grasa lubricante
Formato Pasta
Material Grasa de silicona
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 10 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.