Learn More
Heathrow Scientific™ Alfombrilla de laboratorio de silicona
Código de producto. 15738177 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
14 x 23,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15738177 14 x 23,5 in cada uno
1 options
Código de producto. 15738177 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS120506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    53.54€ / paquete de 1
    Ahorro 4.46€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
El tapete de silicona para laboratorio es una solución económica para ayudar a mantener las mesas limpias y protegidas de manchas, derrames y desgaste. Ahorre dinero eliminando la necesidad de compras repetidas y los costos de eliminación asociados con las alfombras desechables. Fabricado con un material de silicona duradero que crea una superficie de trabajo lavable resistente a las manchas.
Cuando el tapete ya no se usa, se puede limpiar fácilmente con cualquier desinfectante estándar, simplemente frotándolo o colocándolo en el lavavajillas y estará listo para usarse nuevamente. Dado que la alfombrilla de laboratorio es reutilizable, ayuda a reducir los residuos, lo que la convierte en una opción más respetuosa con el medio ambiente que las alfombrillas de papel alternativas. La alfombrilla de laboratorio ofrece una gran superficie de trabajo antideslizante que, al tratar con productos químicos agresivos y materiales de vidrio delicados, ayuda a mantener los elementos en su lugar y evita que la alfombrilla de laboratorio se deslice desde abajo. La superficie de la alfombra también amortigua el ruido, reduciendo el sonido de la vibración de los equipos de sobremesa comunes. La alfombrilla de laboratorio se puede utilizar con elementos como centrífugas, mezcladores de vórtex, placas calientes, agitadores, pipetas y mucho más. Cuando se utiliza la alfombrilla con agitadores magnéticos, hay un área designada con insertos metálicos internos para evitar que las barras agitadoras se deambulen alrededor de la superficie de trabajo.
  • Fabricado de silicona de uso alimentario según la FDA.
  • Ideal para todo tipo de laboratorio y áreas más especializadas, como salas frías, salas limpias, salas estériles y zonas donde se requiere una alta esterilidad.
  • Protege las encimeras de elementos calientes hasta 200 °C (392 °F)
  • Resistencia química general de sustancias químicas oxidantes moderadas, hidróxido sódico concentrado.
  • Resistencia química: Químicamente inerte y no reacciona con la mayoría de los productos químicos.
  • No resistente a muchos disolventes, aceites, ácidos concentrados e hidróxido sódico diluido.
  • Lavable con desinfectantes estándar en fregaderos o lavavajillas para facilitar la limpieza para usos repetitivos.
  • Se puede enrollar para un almacenamiento compacto.
  • La superficie de trabajo grande admite equipos de sobremesa, barcas de pesaje, barras agitadoras, escamas, etc.
  • Insertos metálicos internos para la retención de objetos magnéticos, como barras agitadoras, para ayudar a mantener los elementos organizados
  • Los bordes elevados permiten la retención de aproximadamente 300 ml de líquido.
  • Esterilizable en autoclave °a 121 °C durante 15 minutos.
Especificaciones
Tipo de producto Alfombrilla de laboratorio
Material Silicona
Absorbencia No absorbente
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35 cm
Anchura (imperial) 23,5 in
Anchura (métrico) 60 cm
Dimensiones (L x An) 14 x 23,5 in
Color Amarillo, gris, azul
Para utilizar con (aplicación) Sobremesa
Para utilizar con (equipo) Centrífuga, agitador, Vortexer, agitador