Descripción
Ideal para todo tipo de laboratorio y áreas más especializadas, como salas frías, salas limpias, salas estériles y zonas donde se requiere una alta esterilidad. Se puede utilizar con elementos como centrífugas, mezcladores de vórtex, placas calientes, agitadores, pipetas y mucho más. Cuando se utiliza la alfombrilla con agitadores magnéticos, hay un área designada con insertos metálicos internos para evitar que las barras agitadoras se deambulen alrededor de la superficie de trabajo.
- Fabricado con silicona de calidad alimentaria FDA: Resistente a las manchas, lavable
- La superficie de trabajo grande es antideslizante para mantener los elementos y el esterilla en su lugar
- La amortiguación del ruido para reducir el sonido de la vibración de común equipo de sobremesa
- Proteja las encimeras de artículos calientes de hasta 200 °C (392 °F).
- Resistencia química: Químicamente inerte y no reacciona con la mayoría de los productos químicos
- Lavable con desinfectantes estándar permite una fácil limpieza
- Se puede enrollar para un almacenamiento compacto.
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 15 minutos
- Reutilizable para ayudar a ahorrar dinero y reducir los residuos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Alfombrilla de laboratorio reutilizable |
| Material | Silicona |
| Dimensiones (L x An) | 35 x 60 cm |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Longitud (métrico) | 35 cm |
| Anchura (imperial) | 23,5 pulg. |
| Anchura (métrico) | 60 cm |
| Color | Morado, gris |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección de superficies de sobremesa, amortiguación del ruido |
| Para utilizar con (equipo) | Estabilización de equipo de laboratorio |
| Mostrar más |