Learn More
Saint-Gobain Tapón Silicone Iso-Versinic™
Código de producto. 11734548
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Diámetro inferior de 3 mm
Diámetro inferior de 4 mm
Diámetro inferior de 60 mm
Diámetro inferior de 6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11734548 Diámetro inferior de 6 mm paquete de 50
11724548 Diámetro inferior de 3 mm paquete de 50
11332064 Diámetro inferior de 60 mm paquete de 2
10367934 Diámetro inferior de 4 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11734548 Proveedor Saint-Gobain N.º de proveedor 271014
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones Silicone Iso-Versinic™ Saint Gobain Performance Plastics™ tienen una alta resistencia química especialmente a los hidrocarburos, aceites, ácidos fuertes y disolventes aromáticos y clorados.
  • Resiste temperaturas entre – 20 ° y 200 °C (posibles picos hasta 200 °C)
  • Alta resistencia a productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para cuello y tubo
Altura (métrico) 17,5 mm
Cantidad 50/paq.
Tamaño Diámetro inferior de 6 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De – 20C a 200 °C
Diameter (Metric) Bottom 6 mm
Diámetro del área superior (métrico) 10 mm
Material Silicona
Tipo de producto ISO-Versinic Stopper