Learn More
Saint-Gobain Tapón Silicone Iso-Versinic™
Descripción
- Resiste temperaturas entre – 20 ° y 200 °C (posibles picos hasta 200 °C)
- Alta resistencia a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para cuello y tubo |
| Altura (métrico) | 19 mm |
| Cantidad | 50/paq. |
| Tamaño | Diámetro inferior de 3 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 20C a 200 °C |
| Diameter (Metric) Bottom | 3 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 7 mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | ISO-Versinic Stopper |