Learn More
Elma™ Juego de soportes de silicona
Descripción
- Fácil manejo y posicionamiento
- Para asegurar Elmasonic accesorios
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 soportes/juego |
| Tipo | Soporte |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Material | Silicona |
| Peso (métrico) | 4 g |