Learn More
Macherey-Nagel™ Septos de alta temperatura de silicona
Código de producto. 10206501 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10206501 13 mm paquete de 50
1 options
Código de producto. 10206501 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702623
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Septum de alta temperatura
Diámetro exterior (métrico) 13 mm
Dureza 60° Shore A
Temperatura máx. (métrico) 320 °C
Color Rojo
Material Silicona
Cantidad 50/pack