Learn More
Thermo Scientific™ Sellado de puertas sin silicona Viton™ para incubadoras y estufas Thermo Scientific™ Heratherm ™
Código de producto. 12625326 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Modelos Heratherm de 400 l
Modelos Heratherm de 750l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12625326 Modelos Heratherm de 750l cada uno
12615326 Modelos Heratherm de 400 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12625326 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50135870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00€
    1640.00€ / paquete de 1
    Ahorro 95.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Para uso con incubadoras y estufas Thermo Scientific™ Heratherm™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Modelos Heratherm de 750l
Tipo Junta de puerta