Learn More
Hirschmann™ Adaptador de tierra NS, silicona
Descripción
- De silicona muy pura
- Adaptación en botellas de depósito de pellets
- GL 45
- NS29/32
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adaptador |
| Material | Silicona |
| Para utilizar con (aplicación) | reactivos de extracción directamente de una botella de pulpa |
| Para utilizar con (equipo) | Valoración de Solarus |
| Tamaño de rosca | De A 45 a 29/32 |