Learn More
De Buyer™ Alfombrillas para hornear de silicona
Código de producto. 11910495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11910495 Cada uno cada uno
1 options
Código de producto. 11910495 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 4931.40N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.24€
    22.30€ / paquete de 1
    Ahorro 42.94€
    65% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Información de órdenes
LengthMetric
Especificaciones
Tipo de producto Alfombrilla para hornear
Material Silicona
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para trabajos en caliente o en frío para reemplazar el papel de horneado desechable
Para utilizar con (equipo) Se utiliza como soporte para horneado, refrigeración, congelación profunda y congelación por explosión
Altura (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Cantidad Cada uno
Intervalo de temperatura (métrico) De −40 a 250 °C
Anchura (métrico) 300 mm