Descripción
- Conecta viscosímetros de tipo: 517, 520, 530, 532, 537, 538, 547, 548 y 549 a AVS 310, 350 y 450
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Combinación de tubo/cable para viscosímetros |
| Material | Silicio |
| Para utilizar con (aplicación) | Conecta viscosímetros de tipo: 517, 520, 530, 532, 537, 538, 547, 548 y 549 a AVS 310, 350 y 450 |