Learn More
Tetracloruro de silicio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10724961 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10724961 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
1 options
Código de producto. 10724961 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0844/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 58°C
Punto de fusión -70°C
CAS 10026-04-7
Color Incolora
pH 1
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular Cl4Si
Número MDL MFCD00011229
Sinónimo silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
Clave InChI FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC tetraclorosilano
Peso molecular (g/mol) 169.89
PubChem CID 24816
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9g/mol
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 259mbar at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.