Learn More
Solución estándar de silicio, para AAS, 1 mg/ml de Si en 2 % de NaOH, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10472771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Dimensione della confezione:
100 ML
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
10472771 100 mL 100 ML
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10472771 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196291000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.55€
    46.30€ / 100 ml
    Ahorro 3.25€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Silicon standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Si in 2% NaOH
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-21-3
Densidad 1.0200g/mL
Forma física Solución
Fórmula molecular Si
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Si (4+) in 2%NaOH (20°C)
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
Nombre IUPAC silicona
Peso molecular (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:27573
Formula Weight (peso de la fórmula) 28.09
Grado AAS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicon atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Mention de danger
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.