Learn More
Estándar de silicio: Si @ 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Description
Estándar de silicio: Si @ 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Silicon |
| CAS | 7440-21-3 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Silicon |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Si |
| Sinónimo | Silicon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Si |
| SMILES | [Si] |
| Nombre IUPAC | silicona |
| Show More |